Learn More
2-Chloro-5-pyridineboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10714185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10714185
Marca: Thermo Scientific 397770010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 444120-91-6 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 444120-91-6
Formula molecolare C5H5BClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.36
Numero MDL MFCD03094998
InChI Key WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloropyridine-5-boronic acid, 6-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-pyridineboronic acid, 2-chloro-5-pyridylboronic acid, 6-chloro-3-pyridylboronic acid, 6-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-5-ylboronic acid, 6-chloro-3-pyridinylboronic acid, 2-chloro-pyridine-5-boronic acid
PubChem CID 3845034
IUPAC Name (6-chloropyridin-3-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Punto di fusione 165°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 157.36
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.