Learn More
2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2698088
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10032224
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00339DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 54090-08-3
Formula molecolare C7H3Cl2F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.054
Numero MDL MFCD00052310
InChI Key ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 279.06
Percent Purity 97%