Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11454457
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11454457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20476.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54090-08-3
Formula molecolare C7H3Cl2F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.054
Numero MDL MFCD00052310
InChI Key ZEYKLMDPUOVUCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, chloro 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl sulfone, pubchem5106, acmc-209lcy, 2-chloro-5-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2734274
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punti di ebollizione 117°C to 119°C (1.0 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 279.07
Percent Purity 97%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.