Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15428266
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15428266
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63350.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505084-59-3
Formula molecolare C7H3ClF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 225.551
Numero MDL MFCD08741353
InChI Key RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
PubChem CID 12140227
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto di fusione 173°C to 178°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 225.55
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid