Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%
Codice prodotto. 11334046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11334046 1 g 1g
11344046 5 g 5g
2 options
Codice prodotto. 11334046
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19153.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22893-39-6 | C9H6ClF3O2 | 238.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22893-39-6
Formula molecolare C9H6ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 238.59
Numero MDL MFCD01631471
InChI Key PDKWZFJSOMUXLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, pubchem7160, acmc-20anz9, 2-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778119
IUPAC Name 2-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto di fusione 112°C to 114°C
Quantità 1 g
Beilstein 2053702
Peso formulazione 238.59
Percent Purity 97%