Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine, 97%
Codice prodotto. p-7032417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15456747 250 mg 250mg
15446747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33863.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 799557-87-2 | C5H2ClF3N2 | 182.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 799557-87-2
Formula molecolare C5H2ClF3N2
Molecular Weight (g/mol) 182.53
Numero MDL MFCD13189478
InChI Key AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Punti di ebollizione 85°C (112 mmHg)
Quantità 250 mg
Numero UN UN3267
Peso formulazione 182.53
Percent Purity 97%