Learn More
2-Chloro-6-methylnicotinamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10500173
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10500173
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB04933DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 54957-84-5
Formula molecolare C7H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 170.596
Numero MDL MFCD00173783
InChI Key QFRWKKWOCPTEKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-6-methylincotinamide, 6-methyl-2-chloronicotinamide
PubChem CID 2799581
IUPAC Name 2-chloro-6-methylpyridine-3-carboxamide
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylnicotinamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 95%