Learn More
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30461482
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 30461482
Marca: Mikromol MM0102.0300254AMP
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 1131-01-7
Nomi componenti o analita 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 Cl N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H
InChI Formula InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
IUPAC Name 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 197.66
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 197.0607 g/mol