Learn More
2-Chloroacetamide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10021580
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-07-2
Formula molecolare C2H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 93.51
Numero MDL MFCD00008027
InChI Key VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroacetamide, acetamide, 2-chloro, chloracetamide, 2-chloroethanamide, microcide, mergal af, chloracetamid, usaf do-29, 2-chloracetamide, 2-chloro-acetamide
PubChem CID 6580
IUPAC Name 2-chloroacetamide
SMILES NC(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroacetamide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 116.0°C to 120.0°C
Colore White
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 224.5°C
Punto d'infiammabilità 170°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClCH2CONH2
Quantità 500 g
Beilstein 02, 199
Fieser 13,70
Indice di Merck 15, 2110
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 93.51
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloroacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/