Learn More
2-Chlorobenzamide, 98%
Codice prodotto. 11407677
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11407677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15706.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 609-66-5 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-66-5
Formula molecolare C7H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 155.58
Numero MDL MFCD00007973
InChI Key RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chlorobenzamide, benzamide, 2-chloro, benzamide, o-chloro, o-chloro-benzamide, unii-ke1m5i9i32, chlorobenzamide, pubchem3617, acmc-1aupu, 2-chlorobenzamide, dsstox_cid_30850
PubChem CID 69111
IUPAC Name 2-chlorobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzamide
Punto di fusione 140°C to 144°C
Quantità 25 g
Beilstein 508510
Peso formulazione 155.58
Percent Purity 98%