Learn More
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10028691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10028691
Marca: Thermo Scientific Acros 357460010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2905-23-9 | C6H4Cl2O2S | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-23-9
Formula molecolare C6H4Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD00051520
InChI Key KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 76187
SMILES ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Orange-Red to Yellow
Densità 1.5480g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C to 152.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4SO2Cl
Indice di rifrazione 1.5745 to 1.5765
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.548
IUPAC Name 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
Peso formulazione 211.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid