Learn More
2-chlorobenzyl bromide, 97%
Codice prodotto. 10682403 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10682403
Marca: Thermo Scientific Acros 278930050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 611-17-6 | C7H7BrCl | 205.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-17-6
Formula molecolare C7H7BrCl
Molecular Weight (g/mol) 205.49
Numero MDL MFCD00000566
InChI Key PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
PubChem CID 11905
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chlorobenzyl bromide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.5860g/mL
Punti di ebollizione 103°C to 104°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2Br
Indice di rifrazione 1.5910 to 1.593
Quantità 5 g
Beilstein 05, 155
Gravità specifica 1.586
Peso formulazione 205.49
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.