Learn More
2-Chlorobutyric acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11344516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11344516 100 g 100g
11334516 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344516 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20083.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4170-24-5
Formula molecolare C4H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 122.548
Numero MDL MFCD00021697
InChI Key RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobutyric acid, butanoic acid, 2-chloro, butyric acid, 2-chloro, ccris 8992, 2-chloro-butyric acid, 2-chlorbutyric acid, acmc-209huc, acmc-209lcl, 2-chloro-n-butyric acid, butanoic acid,2-chloro
PubChem CID 20137
IUPAC Name 2-chlorobutanoic acid
SMILES CCC(C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobutyric acid
Densità 1.19
Punti di ebollizione 90°C to 92°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 112°C (233°F)
Indice di rifrazione 1.439
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1720944
Peso formulazione 122.55
Percent Purity 97%