Learn More
2-Chloroethyl p-tolyl sulfone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11367365
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11367365
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05256.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22381-53-9
Formula molecolare C9H11ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 218.695
Numero MDL MFCD00051607
InChI Key KUAGAJLNIOIGRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfone, 2-chloroethyl p-tolyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulfone, 1-2-chloroethanesulfonyl-4-methylbenzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methylbenzene, 2-chloro-1-4-methylphenyl sulfonyl ethane, p-toluene 2-chloroethyl sulphone, 2-chloroethylp-tolylsulfone, benzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulphone
PubChem CID 188162
IUPAC Name 1-(2-chloroethylsulfonyl)-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethyl p-tolyl sulfone
Punto di fusione 77°C to 81°C
Quantità 1 g
Beilstein 1107627
Peso formulazione 218.7
Percent Purity 98%