Learn More
2-Chloroethyl phenyl sulfone, 98%
Codice prodotto. 11410277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410277 5 g 5g
11420277 25 g 25g
11430277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21690.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 938-09-0 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-09-0
Formula molecolare C8H9ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 204.668
Numero MDL MFCD00025047
InChI Key NUJGORANFDSMOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroethyl phenyl sulfone, 2-chloroethanesulfonyl benzene, 2-chloroethyl sulfonyl benzene, 2-chloroethylphenylsulfone, 2-chloroethylsulfonyl benzene, sulfone, 2-chloroethyl phenyl, 2-chloroethyl sulphonyl benzene, benzene, 2-chloroethyl sulfonyl, 2-chloroethylphenyl sulfone
PubChem CID 13646
IUPAC Name 2-chloroethylsulfonylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethyl phenyl sulfone
Punto di fusione 52°C to 55°C
Punti di ebollizione 168°C to 174°C (7 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN1759
Beilstein 1104341
Peso formulazione 204.68
Percent Purity 98%