Learn More
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10376310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10376310
Marca: Thermo Scientific Acros 109510250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3747-74-8 | C10H8ClN·HCl | 214.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3747-74-8
Formula molecolare C10H8ClN·HCl
Molecular Weight (g/mol) 214.1
Numero MDL MFCD00012734
InChI Key WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
PubChem CID 3083823
IUPAC Name 2-(chloromethyl)quinoline;hydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 183.0°C to 187.0°C
Colore Cream to Yellow or Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear
Peso formulazione 214.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.