Learn More
2-Chlorophenol, 98+%
Codice prodotto. 11954681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Can
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 11954681
Marca: Thermo Scientific Acros 180990100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-57-8
Formula molecolare C6H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Numero MDL MFCD00002159
InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC Name 2-chlorophenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorophenol
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8.0°C
Densità 1.2620g/mL
Punti di ebollizione 173.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic Can
Formula lineare ClC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5600
Quantità 10 kg
Beilstein 06,183
Indice di Merck 15,2157
Gravità specifica 1.262
Informazioni di solubilità Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viscosità 4.11 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 98+%