Learn More
2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11456240
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11456240
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27133.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 73568-25-9 | C10H6ClNO | 191.614 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73568-25-9
Formula molecolare C10H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 191.614
Numero MDL MFCD00130079
InChI Key SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-3-quinoline carboxaldehyde, 2-chloro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-quinolinecarbaldehyde, acmc-209or9, 2-chloro-3-formylquinoline, ksc494c9n, 2-chloroquinolin-3-carbaldehyde
PubChem CID 690958
IUPAC Name 2-chloroquinoline-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 148°C to 150°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 191.62
Percent Purity 98%