Learn More
MP Biomedicals™ 2% Cholesterol Diet, Pellet
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
20kg
50kg
Descrizione
- 2% Cholesterol
- For rodent diet
- Pellets
Specifica
Specifica
| Product Type | Animal Diet |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rodent diet |
| Quantità | 20 kg |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |