Learn More
MP Biomedicals™ 2% Cholesterol Diet, Pellet
Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
20 kg
50 kg
missing translation for 'unitSize'
20kg
50kg
Description
- 2% Cholesterol
- For rodent diet
- Pellets
Specifications
Specifications
| Product Type | Animal Diet |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rodent diet |
| Quantità | 50 kg |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |