Learn More
2-Coumaranone, 97%
Codice prodotto. 11408547
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11408547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18617.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-86-6
Formula molecolare C8H6O2
Molecular Weight (g/mol) 134.134
Numero MDL MFCD00005856
InChI Key ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
IUPAC Name 3H-1-benzofuran-2-one
SMILES C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Coumaranone
Punto di fusione 47°C to 52°C
Densità 1.22
Punti di ebollizione 248°C to 250°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Quantità 1 g
Beilstein 114689
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 99%