Learn More
2-cyanoethyl N,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 97%
Codice prodotto. 10302103 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10302103
Marca: Thermo Scientific 374830050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89992-70-1
Formula molecolare C9H18ClN2OP
Molecular Weight (g/mol) 236.68
Numero MDL MFCD00011544
InChI Key QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
IUPAC Name 3-[chloro-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropanenitrile
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Densità 1.0610g/mL
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2NP(Cl)O(CH2)2CN
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.4800
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.061
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 236.68
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.