Learn More
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 95%
Codice prodotto. 15198677 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15198677
Marca: Thermo Scientific Acros 379740050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 102691-36-1 | C15H32N3OP | 301.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102691-36-1
Formula molecolare C15H32N3OP
Molecular Weight (g/mol) 301.41
InChI Key RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bis diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, bis diisopropylamino 2-cyanoethoxy phosphine, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl-n,n,n',n'-tetraisopropylphosphorodiamidite, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropylphosphordiamidite, phosphorodiamidous acid, tetrakis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethyl n,n,n',n'-tetraisopropyl-phosphordiamidite, 2-cyanoethyl tetraisopropylphosphorodiamidite, cetipd, 3-bis diisopropylamino phosphinooxy propanenitrile
PubChem CID 128153
IUPAC Name 3-bis[di(propan-2-yl)amino]phosphanyloxypropanenitrile
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Densità 0.9490g/mL
Punti di ebollizione 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 60°C
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.47
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.949
Peso formulazione 301.41
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.