Learn More
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. p-7030644
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15424047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31156.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 167692-95-7 | C14H27BO2 | 238.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 167692-95-7
Formula molecolare C14H27BO2
Molecular Weight (g/mol) 238.178
Numero MDL MFCD12546193
InChI Key LDKDGYZAIIKCGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclohexylethylboronic acid pinacol ester, 2-2-cyclohexylethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexylethylboronicacid
PubChem CID 15259990
IUPAC Name 2-(2-cyclohexylethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Quantità 1 g
Peso formulazione 238.18
Percent Purity 96%