Learn More
2-Cyclopentenone, 98%
Codice prodotto. 10224090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10224090
Marca: Thermo Scientific Acros 111570050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 930-30-3 | C5H6O | 82.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-30-3
Formula molecolare C5H6O
Molecular Weight (g/mol) 82.10
Numero MDL MFCD00001401
InChI Key BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
PubChem CID 13588
IUPAC Name cyclopent-2-en-1-one
SMILES O=C1CCC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyclopentenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 150°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H6(=O)
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.482
Quantità 5 g
Beilstein 07, I, 45
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether
Peso formulazione 82.1
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Cyclopentenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.