Learn More
Cytiva 2-D Protein Extraction Buffers
Codice prodotto. 10076034 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Buffer IV; Contains urea, thiourea, CHAPS, SB 3-10
Codice prodotto. 10076034
Marca: Cytiva 28943526
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to produce high spot resolution for 2-D gel analysis
  • Convenient way to prepare quality protein lysates
  • Ready to mix buffers simplifies protein extraction preparation of cells and tissues
  • Efficient and reproducible total protein extraction with yield
  • Can also be used prior to 1-D electrophoresis, or for rehydrating IPG strips to 2-D electrophoresis
  • Each package contains sufficient amounts of reagents to prepare 50mL buffer
Order Info
Buffer is supplied as a dry powder that is rehydrated with the provided diluent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Formulazione Contains <8M Urea, <5M Thiourea, <10% CHAPS
Quantità 50 mL
Requisiti di stoccaggio 15° to 30°C
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .