Learn More
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30351136
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
Codice prodotto. 30351136
Marca: Toronto Research Chemicals TRCD2878302.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate
Nomi componenti o analita 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H18 F2 O8 S
InChI Formula InChI=1S/C20H18F2O8S/c1-31(25,26)30-19-20(21,22)16(29-18(24)14-10-6-3-7-11-14)15(28-19)12-27-17(23)13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15-16,19H,12H2,1H3/t15-,16+,19?/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES CS(=O)(=O)OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
IUPAC Name [(2R,3S)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-methylsulfonyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 456.414
Quantità 2.5 mg
Peso formulazione 456.069