Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-ribose, 99%
Codice prodotto. 10245720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10245720
Marca: Thermo Scientific Chemicals 153280050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-67-5
Formula molecolare C5H10O4
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Numero MDL MFCD00135904
InChI Key PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Sinonimo 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
IUPAC Name (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Deoxy-D-ribose
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91°C
Colore White to Yellow
Residuo della combustione 0.5% max.
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 2909
Rotazione specifica -57
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine,slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 134.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder