Learn More
2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10299212
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10299212
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07114CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 728035-61-8
Formula molecolare C12H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 200.24
Numero MDL MFCD06010203
InChI Key RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1076116
IUPAC Name 2-(dimethylamino)quinoline-3-carbaldehyde
SMILES CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 97%