Learn More
2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11431007
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11431007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23399.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55150-29-3
Formula molecolare C13H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 234.68
Numero MDL MFCD00046426
InChI Key ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 108679
IUPAC Name 2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride
Punto di fusione 76°C to 80°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2844104
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 234.68
Percent Purity 97%