Learn More
2-Ethoxycyclohexanone, 98%
Codice prodotto. 11426550
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11426550
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27613.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 33371-97-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33371-97-0
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Numero MDL MFCD00015377
InChI Key WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo 2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48
PubChem CID 2733330
SMILES CCO[C@H]1CCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxycyclohexanone
Densità 1.002
Punti di ebollizione 85°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 54°C (129°F)
Indice di rifrazione 1.451
Quantità 25 g
Numero UN UN1224
IUPAC Name 2-ethoxycyclohexan-1-one
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%