Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. 15602770
Click to view available options
Quantità:
2 L
Dimensione della confezione:
1L
2L
Codice prodotto. 15602770
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 2563742L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 110-80-5
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00002869
InChI Key ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC Name 2-ethoxyethan-1-ol
SMILES CCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyethanol
Densità 0.93g/mL at 25°C
Limite di esplosione 0.14
Punto d'infiammabilità 42°C (107.6°F)
Punto di combustione 460°F
Formula lineare C2H5OCH2CH2OH
Quantità 2 L
Numero UN UN1171
Beilstein 1098271
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 90.12g/mol
Pressione del vapore 3.8mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99%
Grado Sprectrophotometric