Learn More
2-Ethyl-2-oxazoline, 99+%
Codice prodotto. 10225540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10225540
Marca: Thermo Scientific Acros 159981000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10431-98-8 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10431-98-8
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00005302
InChI Key NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
IUPAC Name 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CCC1=NCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-2-oxazoline
Punto di fusione -62.0°C
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 128.4°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4360 to 1.4380
Quantità 100 g
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Viscosità 0.88 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethyl-2-oxazoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.