Learn More
2-Ethylbutyric acid, 98%
Codice prodotto. p-7023435
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Codice prodotto. 11418836
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16989.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88-09-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Diethyl acetic acid (88-09-5) is used in flavoring agent and as an intermediate for pharmaceuticals and dyestuffs. It is also employed in the manufacture of esters and other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diethyl acetic acid (88-09-5) is used in flavoring agent and as an intermediate for pharmaceuticals and dyestuffs. It is also employed in the manufacture of esters and other chemicals.
Solubility
Sparingly soluble with the usual organic solvents. Solubility in water 18 g/L (20°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and store in cool, dry condition in well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-09-5
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00002670
InChI Key OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylbutyric acid, diethylacetic acid, butanoic acid, 2-ethyl, acetic acid, diethyl, 3-pentanecarboxylic acid, 2-ethyl butanoic acid, diethyl acetic acid, butyric acid, 2-ethyl, 2-ethyl-butyric acid, alpha-ethylbutyric acid
PubChem CID 6915
IUPAC Name 2-ethylbutanoic acid
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylbutyric acid
Punto di fusione -15°C
Densità 0.924
Punti di ebollizione 192°C to 194°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.413
Quantità 250 mL
Numero UN UN2922
Beilstein 1098634
Indice di Merck 14,3110
Informazioni di solubilità Sparingly soluble with the usual organic solvents. Solubility in water 18g/L (20°C).
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Ethylbutyric acid