Learn More
2-Ethylhexanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10653702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10653702
Marca: Thermo Scientific 118520025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-57-5
Numero MDL MFCD00002675
InChI Key OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC Name 2-ethylhexanoic acid
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexanoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -59.0°C
Densità 0.9060g/mL
Punti di ebollizione 228.0°C
Punto d'infiammabilità 114°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C8H16O2
Formula lineare CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4260
Quantità 2.5 kg
Beilstein 02,349
Gravità specifica 0.906
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Viscosità 7.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.