Learn More
2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11342709
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11342709
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26729.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103438-88-6
Formula molecolare C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Numero MDL MFCD03411962
InChI Key LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 3774463
IUPAC Name 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Punto di fusione 50°C to 53°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 97%