Learn More
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile, 99%
Codice prodotto. 11407114
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11407114
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21535.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 82380-18-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82380-18-5
Formula molecolare C7H4FNO
Molecular Weight (g/mol) 137.113
Numero MDL MFCD00192177
InChI Key REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-3-fluorophenol, 3-fluoro-4-cyanophenol, 2-fluoro-4-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2610, pubchem3495
PubChem CID 2734675
IUPAC Name 2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 123°C to 126°C
Densità 1.45
Quantità 1 g
Numero UN UN3077
Beilstein 4741066
Peso formulazione 137.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile