Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15428405
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15428405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33323.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1391008-15-3
Formula molecolare C10H9F4NO3
Molecular Weight (g/mol) 267.18
Numero MDL MFCD16652500
InChI Key POFOCSWADMUTGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 66523488
IUPAC Name 2-amino-3-[2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Quantità 1 g
Peso formulazione 267.18
Percent Purity 97%