Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11444477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444477 1 g 1g
11454477 5 g 5g
11309629 25 g 25g
3 options
Codice prodotto. 11444477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20485.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 146070-34-0 | C8H3F4N | 189.113 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146070-34-0
Formula molecolare C8H3F4N
Molecular Weight (g/mol) 189.113
Numero MDL MFCD00061279
InChI Key JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-fluoro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4798, intermediates-zcf02116
PubChem CID 518973
IUPAC Name 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Densità 1.358
Punti di ebollizione 178°C to 180°C
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 1 g
Numero UN UN3276
Beilstein 8313354
Peso formulazione 189.11
Percent Purity 98%