Learn More
2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10791452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10791452 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10791452 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425000025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Nota nome 95%
CAS 453-72-5
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 152°C to 158°C
Colore Green-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6FNO4S
Numero MDL MFCD00025066
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-methylsulfonyl-2-nitrofluorobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene, 1-fluoro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene, 2-fluoro-5-methyl sulfonyl nitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 4-fluoro-3-nitrophenyl methyl sulfone, benzene,1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro, 2-fluoro-5-methylsulfonylnitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonyl nitrobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro-benzene
InChI Key OUSNDSFSTBZESM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 1-fluoro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 219.19
PubChem CID 313137
Peso formulazione 219.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.