Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11419937
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11419937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22883.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 247113-91-3
Formula molecolare C10H6F4O2
Molecular Weight (g/mol) 234.15
Numero MDL MFCD00236293
InChI Key AUPRFUNTWIUZEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8427, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5702893
IUPAC Name (E)-3-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C=CC1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Punto di fusione 118°C to 121°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 234.15
Percent Purity ≥97%