Learn More
2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10089501
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10089501 250 mg 250mg
10233092 1 g 1g
10230415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10089501 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW05649CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1555-11-9
Formula molecolare C15H14FNO2
Molecular Weight (g/mol) 259.28
InChI Key HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, maybridge1_008193, 2-fluoranyl-7,8,9,10-tetrahydro-6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b quinoline-11-carboxylic acid, 6h-cyclohepta b quinoline-11-carboxylic acid, 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro
PubChem CID 715240
IUPAC Name 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
SMILES C1CCC2=C(CC1)N=C3C=CC(=CC3=C2C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Quantità 250 mg
Peso formulazione 259.28
Percent Purity 97%