Learn More
2-Fluoro-N-methylbenzamide, 97%
Codice prodotto. 15432538
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15432538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56104.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 52833-63-3 | C8H8FNO | 153.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52833-63-3
Formula molecolare C8H8FNO
Molecular Weight (g/mol) 153.16
Numero MDL MFCD01214098
InChI Key NAGFMACWWJYORB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2425972
IUPAC Name 2-fluoro-N-methylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-N-methylbenzamide
Quantità 250 mg
Sinonimo o-fluoro-n-methylbenzamide, 2-fluoro-n-methyl-benzamide, benzamide,2-fluoro-n-methyl, benzamide, 2-fluoro-n-methyl, 2-fluorophenyl-n-methylcarboxamide
Peso formulazione 153.16
Percent Purity 97%