Learn More
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11462247
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11462247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14181.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2905-21-7 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-21-7
Formula molecolare C6H4ClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 194.60
Numero MDL MFCD00042285
InChI Key ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
PubChem CID 137761
IUPAC Name 2-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 27°C to 32°C
Punti di ebollizione 246°C to 247°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2093979
Peso formulazione 194.61
Percent Purity 98%