Learn More
2'-Fluoropropiophenone, 99%
Codice prodotto. p-7045904
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11348795
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12423.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
2'-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2′-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol. Not miscible in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in well sealed container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-22-0
Formula molecolare C9H9FO
Molecular Weight (g/mol) 152.17
Numero MDL MFCD00009893
InChI Key NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
PubChem CID 579399
IUPAC Name 1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Fluoropropiophenone
Densità 1.102
Punti di ebollizione 89°C to 91°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.5045
Quantità 2 g
Beilstein 3235723
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water.
Peso formulazione 152.17
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-Fluoropropiophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2'-Fluoropropiophenone