Learn More
Alfa Aesar™ 2-Formylphenoxyacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11452038
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11452038
Marca: Alfa Aesar™ A14605.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6280-80-4
Formula molecolare C9H8O4
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00003315
InChI Key ANWMNLAAFDCKMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-formylphenoxyacetic acid, 2-2-formylphenoxy acetic acid, 2-formylphenoxy acetic acid, o-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 2-formylphenoxy, 2-carboxymethoxybenzaldehyde, ortho-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, o-formylphenoxy, acetic acid, 2-2-formylphenoxy, 2-formylphenoxyaceticacid
PubChem CID 46533
IUPAC Name 2-(2-formylphenoxy)acetic acid
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Formylphenoxyacetic acid
Punto di fusione 131°C to 134°C
Quantità 25 g
Beilstein 2096797
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%