Learn More
2-Furaldehyde, 99%
Codice prodotto. p-3736526 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
Codice prodotto. 10307940
Marca: Thermo Scientific Acros 181100250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-01-1
Formula molecolare C5H4O2
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00003229
InChI Key HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC Name furan-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furaldehyde
Acidità 0.02 eq/L max.
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -37°C
Colore Amber to Brown
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 159°C to 161°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 25 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.5% max.
Indice di Merck 15,4333
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 83g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Viscosità 1.49 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 96.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Furaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.