Learn More
2-Furonitrile, 99%
Codice prodotto. 10205700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10205700
Marca: Thermo Scientific Acros 170430050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-90-3 | C5H3NO | 93.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-90-3
Formula molecolare C5H3NO
Molecular Weight (g/mol) 93.09
Numero MDL MFCD00003223
InChI Key YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
PubChem CID 69245
IUPAC Name furan-2-carbonitrile
SMILES N#CC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furonitrile
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Orange
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C to 148.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4780 to 1.4800
Quantità 5 g
Beilstein 18, 278
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 93.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Furonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.