Learn More
2-Heptanone, 99%
Codice prodotto. 11479512
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 11479512
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10200.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-43-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
2-Heptanone is used as a solvent for resins and lacquers. It is also used as a fragrance in cosmetics and a flavor for foods. It is involved as a reagent in the synthesis of rifamycin derivatives, which exhibit antibacterial activity. Further, it is employed in the preparation of thiazolidin-4-one derivatives as inhibitors of Toxoplasma gondii. In addition to this, it is considered as an alternative local anesthetic to lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Heptanone is used as a solvent for resins and lacquers. It is also used as a fragrance in cosmetics and a flavor for foods. It is involved as a reagent in the synthesis of rifamycin derivatives, which exhibit antibacterial activity. Further, it is employed in the preparation of thiazolidin-4-one derivatives as inhibitors of Toxoplasma gondii. In addition to this, it is considered as an alternative local anesthetic to lidocaine.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong reducing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-43-0
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00009513
InChI Key CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
PubChem CID 8051
ChEBI CHEBI:5672
IUPAC Name heptan-2-one
SMILES CCCCCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Heptanone
Punto di fusione -35°C
Densità 0.82
Punti di ebollizione 149°C to 150°C
Punto d'infiammabilità 47°C (116°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.409
Quantità 500 mL
Numero UN UN1110
Beilstein 1699063
Indice di Merck 14,4663
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Heptanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Heptanone