Learn More
2-Heptylamine, 98+%
Codice prodotto. 10764591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10764591
Marca: Thermo Scientific Acros 103770250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-82-0 | C7H17N | 115.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-82-0
Formula molecolare C7H17N
Molecular Weight (g/mol) 115.22
Numero MDL MFCD00008101
InChI Key VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-aminoheptane, tuaminoheptane, 2-heptylamine, 2-heptanamine, heptamine, 1-methylhexylamine, heptin, tuamine, tuaminoheptan, rineptil
PubChem CID 5603
IUPAC Name heptan-2-amine
SMILES CCCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Heptylamine
Nota nome ≥98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7680g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C to 144.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Indice di rifrazione 1.4175 to 1.4195
Quantità 25 mL
Beilstein 04,194
Indice di Merck 15,9982
Gravità specifica 0.768
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, petroleum ether,, chloroform and benzene
Peso formulazione 115.22
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Heptylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.